Läs mer
VistaLab™ Technologies Ovation™ 12-kanalspipetter
Produktkod. p-2887631
Volym (metrisk):
0,5 till 20μ L
2 till 125μ l
25 till 850μ L
5 till 250μ L
Färg:
Blå
Grå
Grön
Gul
Modell:
Högerhänt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11937564
Brand: VistaLab™ Technologies 10600125
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Enkel, enkel programmering i kombination med pålitlig, konsekvent noggrannhet och precision
  • Ergonomiskt korrekt, komfortdriven design med elektroniska funktioner för repetitiva procedurer
  • Har ett spetsinsamlingssystem som ger en positiv återkopplingssignal för att indikera att varje spets sitter säkert och förseglad; inga manuella manipulationer behövs
  • Efter avslutad pipettering kasseras alla spetsar med en knapptryckning
  • Utrustad med multipelutmatning, pipett, omvänd pipett, blandning och serieutspädning och vätskehanteringsfunktioner med återkallande av lagrade volyminställningar
  • Finns i både vänster- och högerhänta modeller med lämpligt placerad LCD-skärm
  • För precisionsdosering av vätska från 0,5 till 850 μL
Specifikationer
Noggrannhet ±0,8 % vid 125μ L,± 1 % vid 62,5μ L,± 3 % (vid 12,5μ L)
Kompatibla tips Litet tips
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Grön
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipettspets (200μ l)
Typ av grepp Ergonomi
Material Polykarbonat ABS
Modell Högerhänt
Antal kanaler 12
Produktlinje Teknik Ovation
Sterilitet Icke-steril
Typ Elektroniska pipetter
Volym (metrisk) 2 till 125μ l
Visa LCD
Finger stil Ergonomi
Inkluderar strömförsörjning med adapter, hyllhängare
Ökar 0,5μ L
Kvantitet 1 Ea.
Garanti 2 års begränsad garanti
Längd (engelska) 8 tum
Bredd (engelska) 8 tum
Höjd (engelska) 6 tum
Elektriska krav Uppladdningsbart litiumjonbatteri, Ovation-strömförsörjning