Läs mer
VistaLab™ Technologies Ovation™ 8-kanalspipetter
Produktkod. p-2891555
Volym (metrisk):
0,5 till 20μ L
2 till 125μ l
25 till 1250μ L
5 till 250μ L
Färg:
Blå
Grön
Gul
Lila
Modell:
Högerhänt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11932235
Brand: VistaLab™ Technologies 11600020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Enkel, enkel programmering i kombination med pålitlig, konsekvent noggrannhet och precision
  • Ergonomiskt korrekt, komfortdriven design med elektroniska funktioner för repetitiva procedurer
  • Har ett spetsinsamlingssystem som ger en positiv återkopplingssignal för att indikera att varje spets sitter säkert och förseglad; inga manuella manipulationer behövs
  • Efter avslutad pipettering kasseras alla spetsar med en knapptryckning
  • Utrustad med multipelutmatning, pipett, omvänd pipett, blandning och serieutspädning och vätskehanteringsfunktioner med återkallande av lagrade volyminställningar
  • Finns i både vänster- och högerhänta modeller med lämpligt placerad LCD-skärm
  • För precisionsdosering av vätska från 0,5 till 1250 μL
Specifikationer
Noggrannhet ±1 % vid 20μ L,± 1,5 % vid 10μ L,± 3 % (vid 2μ L)
Kompatibla tips Mikrospets
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Gul
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipettspets (20μ l)
Typ av grepp Ergonomi
Material Polykarbonat ABS
Modell Högerhänt
Antal kanaler 8
Produktlinje Teknik Ovation
Sterilitet Icke-steril
Typ Elektroniska pipetter
Volym (metrisk) 0,5 till 20μ L
Visa LCD
Finger stil Ergonomi
Inkluderar strömförsörjning med adapter, hyllhängare
Ökar 0,05μ L
Kvantitet 1 Ea.
Garanti 2 års begränsad garanti
Längd (engelska) 8 tum
Bredd (engelska) 8 tum
Höjd (engelska) 6 tum
Elektriska krav Uppladdningsbart litiumjonbatteri, Ovation-strömförsörjning