Läs mer
VistaLab™ Technologies Ovation™ Elektronisk enkelkanalspipett
Produktkod. 11932215
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 10 ml
0,5 till 20μ L
100 till 5000μ L
2 till 125μ l
25 till 1250μ L
5 till 250μ L
Färg:
Blå
Grå
Grön
Gul
Lila
Röd
Ökar:
0,05μ L
0,5μ L
1μ l
5μ l
10μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Ökar unitSize
11932215 5 till 250μ L Blå 1μ l Varje
11912215 2 till 125μ l Grön 0,5μ L Varje
11992215 25 till 1250μ L Lila 5μ l Varje
11965822 100 till 5000μ L Grå 10μ l Varje
11992205 0,5 till 20μ L Gul 0,05μ L Varje
11972215 0,2 till 10 ml Röd 10μ l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11932215 Leverantör VistaLab™ Technologies Leverantörsnummer 10650250
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealiskt ergonomiskt val för dem som behöver en omfattande meny med automatiska vätskehanteringsfunktioner
  • Envägs munstycke för engångsbruk
  • Proprietärt energiutlösningssystem kastar spetsar med en knapptryckning
  • Den konturformade kolven aktiverar pipetteringsaktivitet elektroniskt
  • Justerbar krok kan enkelt placeras för en anpassad passform och minskad hållkraft
  • Bionaturlig form ger användaren maximal stabilitet vid pipettering, med minimalt kontakttryck
  • Enkla tryckknappskontroller
  • Helt elektronisk drift maximerar effektiviteten för alla uppgifter, inklusive multipel dispensering, pipettering, omvänd pipettering, blandning, seriell utspädning och automatisk sekventiell dispensering
  • Står säkert på bänkskivor
  • Inkluderar laddare/strömförsörjning
Specifikationer
Noggrannhet ±0,8 %
Batterityp litiumjon
Kompatibla tips VistaLab™ dricks
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blå
Disponibel Återanvändbar
För användning med Vistalab Dricks
Material Polykarbonat ABS
Modell Högerhänt
Antal kanaler 1
Produktlinje Ovation
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 5 till 250μ L
Visa LCD
Finger stil Ergonomi
För användning med (utrustning) VistaLab™ Dricks
Inkluderar strömförsörjning med adapter, hyllhängare
Ökar 1μ l
Antal hastigheter 5
Kvantitet 1 Ea.
Garanti 2 års begränsad garanti
Längd (engelska) 8 tum
Bredd (engelska) 8 tum
Höjd (engelska) 6 tum
Elektriska krav Uppladdningsbart litiumjonbatteri, Ovation-strömförsörjning