Läs mer
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipetterstartset med justerbar volym
Produktkod. 12947037
Volym (metrisk):
2-200, 20-200, 100-1000μ L
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 12947037
Brand: VistaLab™ Technologies 10570999
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Tre Ovationspipetter med justerbar volym (–2 μ20 L, –20 200 L, μ100 1000 –μL); 3 Ovation Hyllhängare, 3 ställ med Ovation tips
Ovation Quick-Set Volume Started Pack gör att fem av laboratoriets mest använda volymer kan ställas in och lagras för rutinbruk och senare återkallelse.
  • Andra volyminställningar kan väljas i exakta steg genom pipetterns räckvidd
  • En formanpassad kolv med låg kraft styr manuellt aspirations- och dispenseringshastigheter med minimal ansträngning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Diverse
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipetttips
Typ av grepp Ergonomi
Material Polykarbonat ABS
Antal kanaler 1
Produktlinje Ovation
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Justerbar volym Pipett Starter Set
Volym (metrisk) 2-200, 20-200, 100-1000μ L
Inkluderar En 2 till 20μ L, en 20 till 200μ L och en 100 till 1000μ L-pipetter, 3 Ovation-hyllor, 3 ställ med Ovation-spetsar
Kvantitet 1 Ea.
Längd (engelska) 9 tum
Bredd (engelska) 7 tum
Höjd (engelska) 3 tum