Läs mer
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipettrar med justerbar volym
Volym (metrisk):
0,2 till 2μ L
1 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
Färg:
Blå
Grön
Gul
Lila
Orange
Röd
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Den justerbara kroken kan enkelt placeras för en anpassad passform för vänster- eller högerhänta användare
- Passar bekvämt i handflatan
- Volyminställningen indikeras av en LCD-avläsning på pipetterhandtaget
- Förbättrar avsevärt ställningar och minskar krafter i samband med pipettering
- Fem populära volyminställningar kan programmeras och återkallas genom att trycka på en enda knapp
- Energifrigöringsknapp lagrar energin som fångas upp under insamlingen av spetsar och använder energi för att trycka av spetsen med ett lätt tryck på en knapp
- Lågkraftig, formpassande kolv låter användaren manuellt styra hastigheten för aspiration och dispensering med minimal ansträngning
- Munstycke med utbytbart filter förhindrar kontaminering av pipettern
- Står säkert på bänken före, under och efter jobbet ingen —risk för kontaminering
- In-lab kalibrering justerad med intern programvara
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±1 % vid 10μ L,± 1,5 % vid 5μ L,± 2,5 % (vid 1μ L) |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Orange |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polykarbonat ABS |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Ovation |
| Programmerbarhet | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |