Läs mer
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipettrar med justerbar volym
Produktkod. 11941396
Volym (metrisk):
0,2 till 2μ L
1 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
Färg:
Blå
Grön
Gul
Lila
Orange
Röd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11941396
Brand: VistaLab™ Technologies 10571000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Följer naturligt handflatans konturer
  • Den justerbara kroken kan enkelt placeras för en anpassad passform för vänster- eller högerhänta användare
  • Passar bekvämt i handflatan
  • Volyminställningen indikeras av en LCD-avläsning på pipetterhandtaget
  • Förbättrar avsevärt ställningar och minskar krafter i samband med pipettering
  • Fem populära volyminställningar kan programmeras och återkallas genom att trycka på en enda knapp
  • Energifrigöringsknapp lagrar energin som fångas upp under insamlingen av spetsar och använder energi för att trycka av spetsen med ett lätt tryck på en knapp
  • Lågkraftig, formpassande kolv låter användaren manuellt styra hastigheten för aspiration och dispensering med minimal ansträngning
  • Munstycke med utbytbart filter förhindrar kontaminering av pipettern
  • Står säkert på bänken före, under och efter jobbet ingen —risk för kontaminering
  • In-lab kalibrering justerad med intern programvara
Specifikationer
Noggrannhet ±0,8 % vid 1000μ L,± 0,8 % vid 500μ L,± 3 % (vid 100μ L)
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Lila
Disponibel Återanvändbar
Typ av grepp Ergonomi
Material Polykarbonat ABS
Antal kanaler 1
Produktlinje Ovation
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Justerbar volympipett
Volym (metrisk) 100 till 1 000μ l
Visa LCD
För användning med (applikation) Justerbar krok kan enkelt placeras för en anpassad passform för vänster- eller högerhänta användare
Inkluderar CR2 batteri, hyllhängare
Ökar 1μ l
Kvantitet 1 Ea.
Garanti 2 års begränsad garanti
Längd (engelska) 9 tum
Bredd (engelska) 7 tum
Höjd (engelska) 3 tum
Elektriska krav Utbytbart CR2-batteri