Läs mer
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipetter med fast volym
Volym (metrisk):
1 000μ l
10, 100, 200, 1000μ L
100 μl
2μ L
20 μl
200 μl
25μ L
50 μl
500 μL
Noggrannhet:
±0,8 %
±1,0 %
±1,4 %
±1,5 %
±1,5 %/± 0,8 %/± 0,8 %/± 0,8 %
Typ:
Entaktspipetter
Pipett med fast volym
Tvåtaktspipett
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Fyra Ovationspipetter med fast volym (10 μL, 100 μL, 200 μL, 1000 μL) och tre ställ med spetsar
- Mekanisk 1-takts (F1) eller 2-takts (med överblåsning) (F2) lågkraftig kolvdrift
- Ovation F1 tillgänglig från 5-1000μ L
- Ovation F2 tillgänglig från 1-1000μ L
- Anpassade fasta volymer tillgängliga på begäran
- Inbyggd mikrorörslocköppnare
- Munstycke med utbytbart filter förhindrar nedsmutsning av pipettern
- Justering av laboratoriekalibrering möjlig
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±1,5 %/± 0,8 %/± 0,8 %/± 0,8 % |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Orange/Grön/Blå/Lila |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Mikropipettspets |
| Material | Polykarbonat ABS |
| Modell | F1 |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Pipett med fast volym |
| Visa mer |