Läs mer
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipetter med fast volym Produktkod.: 11932225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3860.00 SEK
    3350.01 SEK / Varje
    Spara 509.99 SEK
    13% Av
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipetter med fast volym
Produktkod. p-2715324
20 μl, ±1,0 %, Entaktspipetter, Varje
Volym (metrisk):
1 000μ l
10, 100, 200, 1000μ L
100 μl
2μ L
20 μl
200 μl
25μ L
50 μl
500 μL
Noggrannhet:
±0,8 %
±1,0 %
±1,4 %
±1,5 %
±1,5 %/± 0,8 %/± 0,8 %/± 0,8 %
Typ:
Entaktspipetter
Pipett med fast volym
Tvåtaktspipett
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11932225
Brand: VistaLab™ Technologies 11570010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3860.00 SEK
    3350.01 SEK / Varje
    Spara 509.99 SEK
    13% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ovation™ pipetter har en unik och patenterad ergonomisk design. De är de enda pipetterna som till fullo tar upp frågorna om hållning, upprepning och kraft för att avsevärt minska belastning och smärta som uppstår vid pipettering, samtidigt som de alltid ger överlägsen noggrannhet och precision.
  • Mekanisk 1-takts (F1) eller 2-takts (med överblåsning) (F2) lågkraftig kolvdrift
  • Ovation F1 tillgänglig från 5-1000μ L
  • Ovation F2 tillgänglig från 1-1000μ L
  • Anpassade fasta volymer tillgängliga på begäran
  • Inbyggd mikrorörslocköppnare
  • Munstycke med utbytbart filter förhindrar nedsmutsning av pipettern
  • Justering av laboratoriekalibrering möjlig
Specifikationer
Noggrannhet ±1,0 %
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Gul
Disponibel Återanvändbar
För användning med Mikropipettering/vätskeöverföring
Material Polykarbonat ABS
Modell F1
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Entaktspipetter
Volym (metrisk) 20 μl
För användning med (applikation) Mikropipettering/vätskeöverföring
Inkluderar Hyllhängare, kalibreringsnyckel
Precision 0.30%
Kvantitet 1 Ea.
Garanti 2 års begränsad garanti
Produkttitel
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipetter med fast volym >