Läs mer
VistaLab™ Technologies Pipetttips: Makro
Produktkod. 11926905
Volym (metrisk):
5 ml
10 ml
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Förpackning:
Papperslåda
VistaBulk: Plastpåse
VistaClear Box: Plastbox
VistaTip: Individuellt förpackad
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 35
Paket med 350
Paket med 50
Produktkod. 11926905
Brand: VistaLab™ Technologies 9050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Ovation och MLA Märkesmakropipetter
  • 5 och 10 ml makrospetsar förpackade i kartong, VistaClear Box, bulk och individuellt förpackade
  • Box: 35 eller 100 tips i en papperslåda, VistaClear Box: 35 eller 50 tips i en genomskinlig plastlåda, Bulk: 100 eller 250 tips i en plastpåse, VistaTip: 50 tips individuellt förpackade
  • Använd VistaLab pipettspetsar för att maximera den exceptionella prestandan och fördelarna med Ovation-pipetter
  • Alla VistaLab-pipetter är kalibrerade med VistaLab-spetsar för att ge en perfekt passform och leverera pålitlig prestanda varje gång
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Rack färg Blått
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Modell Låda
Längd (engelska) 8 tum
Tjocklek 4,25 tum
Formatera Ställ
Tipsstil Rak
Förpackning Papperslåda
Kvantitet 35 Tips/Låda
Produkttyp Pipetttips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) MLA MacroPipette, Ovation MacroPipette
Graderad Nej