Läs mer
VistaLab™ Technologies Pipetttips: Makro
Volym (metrisk):
5 ml
10 ml
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Förpackning:
Papperslåda
VistaBulk: Plastpåse
VistaClear Box: Plastbox
VistaTip: Individuellt förpackad
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 35
Paket med 350
Paket med 50
Beskrivning
- 5 och 10 ml makrospetsar förpackade i kartong, VistaClear Box, bulk och individuellt förpackade
- Box: 35 eller 100 tips i en papperslåda, VistaClear Box: 35 eller 50 tips i en genomskinlig plastlåda, Bulk: 100 eller 250 tips i en plastpåse, VistaTip: 50 tips individuellt förpackade
- Använd VistaLab pipettspetsar för att maximera den exceptionella prestandan och fördelarna med Ovation-pipetter
- Alla VistaLab-pipetter är kalibrerade med VistaLab-spetsar för att ge en perfekt passform och leverera pålitlig prestanda varje gång
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 5 ml |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Rack färg | Blått |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | MLA™ |
| Längd (engelska) | 6 tum |
| Tjocklek | 5 tum |
| Formatera | Bulk |
| Visa mer |