Läs mer
VistaLab™ Technologies Pipetttips: Makro
Produktkod. 16495104
Volym (metrisk):
5 ml
10 ml
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Förpackning:
Papperslåda
VistaBulk: Plastpåse
VistaClear Box: Plastbox
VistaTip: Individuellt förpackad
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 35
Paket med 350
Paket med 50
Produktkod. 16495104
Brand: VistaLab™ Technologies 40586102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Ovation och MLA Märkesmakropipetter
  • 5 och 10 ml makrospetsar förpackade i kartong, VistaClear Box, bulk och individuellt förpackade
  • Box: 35 eller 100 tips i en papperslåda, VistaClear Box: 35 eller 50 tips i en genomskinlig plastlåda, Bulk: 100 eller 250 tips i en plastpåse, VistaTip: 50 tips individuellt förpackade
  • Använd VistaLab pipettspetsar för att maximera den exceptionella prestandan och fördelarna med Ovation-pipetter
  • Alla VistaLab-pipetter är kalibrerade med VistaLab-spetsar för att ge en perfekt passform och leverera pålitlig prestanda varje gång
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Rack färg Blått
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell MLA™
Längd (engelska) 8 tum
Tjocklek 4,5 tum.
Steriliseringsmetod e-beam
Formatera Låda
Tipsstil Makro, Rak
Förpackning VistaClear Box: Plastbox
Kvantitet 35 Tips/Låda
Produkttyp Pipetttips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) MLA MacroPipette, Ovation MacroPipette
Graderad Ja