Läs mer
VistaLab™ Technologies Reagensbehållare: 12-kanals
Produktkod. 16425094
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Kvantitet:
10/Cs.
25/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 16425094
Brand: VistaLab™ Technologies 30541010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Unik design av tråg-i-tråg maximerar reagensåtervinningen.
  • Polystyren med trimmade bashörn
  • Distinkta hällpipar för att tömma behållare utan spill
  • Väl markerade graderade steg på insidan av väggen minimerar reagensspill
  • Bred bas och robust konstruktion ger stabilitet och hjälper till att undvika spill
  • Gjutna hörnstrukturer möjliggör enkel separation av bulkförpackade reservoarer
  • 100mL modell (kat. nr. 21-382-111) levereras med lock
  • Finns individuellt inslagna eller bulkförpackade, gammasteriliserade eller icke-sterila
  • 5 mL kapacitet / brunn
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas/DNas, pyrogenfri
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoar
För användning med (applikation) Allmän vätskehantering
Höjd (engelska) 4 tum
Inkluderar Lock
Längd (engelska) 11 tum
Förpackning Individuellt inslagna
Kvantitet 10/Cs.
Volym (metrisk) Tja 5 mL
Bredd (engelska) 6 tum
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kanaler 12
Disponibel Engångsbruk
Bottenform V-botten