Läs mer
VistaLab™ Technologies Reagensreservoarer
Produktkod. 11955722
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
100 ml (med lock)
25 mL
25 ml (uppdelat)
50 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
Individuellt förpackad
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Kvantitet:
10/påse x 10; 100/Cs.
100/Cs.
20/påse x 10; 200/Cs.
200 tum. 20 påsar à 10 st
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 50
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Förpackning Kvantitet Förpackningsstorlek
11955722 25 mL Sterila Individuellt inslagna 100/Cs. Paket med 100
11915732 100 mL Sterila Slumpmässig 10/påse x 10; 100/Cs. Paket med 100
11925732 100 mL Sterila Individuellt inslagna 50/Cs. Paket med 50
11945732 25 ml (uppdelat) Sterila Slumpmässig 10/påse x 10; 100/Cs. Paket med 100
11925742 100 ml (med lock) Sterila Individuellt inslagna 50/Cs. Paket med 50
11955732 25 mL Sterila Individuellt inslagna 50/Cs. Paket med 50
11975732 50 mL Sterila Slumpmässig 10/påse x 10; 100/Cs. Paket med 100
11985732 50 mL Sterila Individuellt inslagna 50/Cs. Paket med 50
11935722 100 mL Sterila Individuellt inslagna 100/Cs. Paket med 100
11995732 100 mL Sterila Slumpmässig 20/påse x 10; 200/Cs. Paket med 200
11965722 50 mL Sterila Slumpmässig 20/påse x 10; 200/Cs. Paket med 200
11945722 25 mL Sterila Slumpmässig 20/påse x 10; 200/Cs. Paket med 200
11905742 50 mL Sterila Individuellt inslagna 100/Cs. Paket med 100
11975742 25 mL Icke-steril Slumpmässig 10/påse x 10; 100/Cs. Paket med 100
11985742 25 ml (uppdelat) Icke-steril Slumpmässig 10/påse x 10; 100/Cs. Paket med 100
11915752 50 mL Icke-steril Slumpmässig 10/påse x 10; 100/Cs. Paket med 100
11965742 100 mL Icke-steril Slumpmässig 10/påse x 10; 100/Cs. Paket med 100
11935732 25 mL Sterila Slumpmässig 10/påse x 10; 100/Cs. Paket med 100
11965732 25 ml (uppdelat) Sterila Individuellt inslagna 50/Cs. Paket med 50
15742962 10 mL Sterila Slumpmässig 100/Cs. Paket med 100
16445094 10 mL Sterila Individuellt förpackad 50/Cs. -
16455094 10 mL Sterila Slumpmässig 200 tum. 20 påsar à 10 st Paket med 200
16465094 10 mL Sterila Individuellt förpackad 100/Cs. -
16405104 10 mL Icke-steril Slumpmässig 100/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Product Code. 11955722 Supplier VistaLab™ Technologies Supplier No. 30542003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2260.00 SEK
    2074.17 SEK / Paket med 100
    Save 185.83 SEK
    8% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 14-12-2026
Unik design av tråg-i-tråg maximerar reagensåtervinningen
  • Polystyren med trimmade bashörn
  • Distinkta hällpipar för att tömma behållare utan spill
  • Väl markerade graderade steg på insidan av väggen minimerar reagensspill
  • Bred bas och robust konstruktion ger stabilitet och hjälper till att undvika spill
  • Gjutna hörnstrukturer möjliggör enkel separation av bulkförpackade reservoarer
  • Finns i 25, 50, 100 ml och 1,8 l volymer; 25mL tillgänglig med delad konfiguration för flerkanalspipettering av två reagenser samtidigt
  • 100mL modell (kat. nr. 21-385-111) levereras med lock
  • Finns individuellt inslagna eller bulkförpackade, gammasteriliserade eller icke-sterila
Order Info
Behållarlock säljs separat (kat. nr. 21-385-110).
Specifications
Certifikat och efterlevnad Pyrogenfri
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoar
För användning med (applikation) Allmän vätskehantering
Höjd (engelska) 30,08 cm
Längd (engelska) 14 tum
Förpackning Individuellt inslagna
Kvantitet 100/Cs.
Bredd (engelska) 14 tum
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kanaler 1
Disponibel Engångsbruk
Bottenform V-botten