Läs mer
VistaLab™ Technologies Reagensreservoarer
Produktkod. 11975732
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
100 ml (med lock)
25 mL
25 ml (uppdelat)
50 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
Individuellt förpackad
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Kvantitet:
10/påse x 10; 100/Cs.
100/Cs.
20/påse x 10; 200/Cs.
200 tum. 20 påsar à 10 st
50/Cs.
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 50
Product Code. 11975732
missing translation for 'mfr': VistaLab™ Technologies 30541006
Only null left
Add to basket
Add to basket
Unik design av tråg-i-tråg maximerar reagensåtervinningen
  • Polystyren med trimmade bashörn
  • Distinkta hällpipar för att tömma behållare utan spill
  • Väl markerade graderade steg på insidan av väggen minimerar reagensspill
  • Bred bas och robust konstruktion ger stabilitet och hjälper till att undvika spill
  • Gjutna hörnstrukturer möjliggör enkel separation av bulkförpackade reservoarer
  • Finns i 25, 50, 100 ml och 1,8 l volymer; 25mL tillgänglig med delad konfiguration för flerkanalspipettering av två reagenser samtidigt
  • 100mL modell (kat. nr. 21-385-111) levereras med lock
  • Finns individuellt inslagna eller bulkförpackade, gammasteriliserade eller icke-sterila
Order Info
Behållarlock säljs separat (kat. nr. 21-385-110).
Specifications
Certifikat och efterlevnad Pyrogenfri
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoar
För användning med (applikation) Allmän vätskehantering
Höjd (engelska) 7,5 tum
Längd (engelska) 12,5 tum
Förpackning Slumpmässig
Kvantitet 10/påse x 10; 100/Cs.
Bredd (engelska) 6 tum
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kanaler 1
Disponibel Engångsbruk
Bottenform V-botten