Läs mer
VistaLab™ Technologies Reagensreservoarer
Produktkod. 11975742
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
100 ml (med lock)
25 mL
25 ml (uppdelat)
50 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
Individuellt förpackad
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Kvantitet:
10/påse x 10; 100/Cs.
100/Cs.
20/påse x 10; 200/Cs.
200 tum. 20 påsar à 10 st
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 50
Produktkod. 11975742
Brand: VistaLab™ Technologies 40541002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Unik design av tråg-i-tråg maximerar reagensåtervinningen
  • Polystyren med trimmade bashörn
  • Distinkta hällpipar för att tömma behållare utan spill
  • Väl markerade graderade steg på insidan av väggen minimerar reagensspill
  • Bred bas och robust konstruktion ger stabilitet och hjälper till att undvika spill
  • Gjutna hörnstrukturer möjliggör enkel separation av bulkförpackade reservoarer
  • Finns i 25, 50, 100 ml och 1,8 l volymer; 25mL tillgänglig med delad konfiguration för flerkanalspipettering av två reagenser samtidigt
  • 100mL modell (kat. nr. 21-385-111) levereras med lock
  • Finns individuellt inslagna eller bulkförpackade, gammasteriliserade eller icke-sterila
Beställningsinfo
Behållarlock säljs separat (kat. nr. 21-385-110).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Pyrogenfri
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Polystyren
Sterilitet Icke-steril
Typ Reagensreservoar
För användning med (applikation) Allmän vätskehantering
Höjd (engelska) 7,5 tum
Längd (engelska) 13 tum
Förpackning Slumpmässig
Kvantitet 10/påse x 10; 100/Cs.
Bredd (engelska) 7 tum
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kanaler 1
Disponibel Engångsbruk
Bottenform V-botten