Läs mer
VistaLab™ Technologies Reagensreservoarer
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
100 ml (med lock)
25 mL
25 ml (uppdelat)
50 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
Individuellt förpackad
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Kvantitet:
10/påse x 10; 100/Cs.
100/Cs.
20/påse x 10; 200/Cs.
200 tum. 20 påsar à 10 st
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 50
Beskrivning
- Polystyren med trimmade bashörn
- Distinkta hällpipar för att tömma behållare utan spill
- Väl markerade graderade steg på insidan av väggen minimerar reagensspill
- Bred bas och robust konstruktion ger stabilitet och hjälper till att undvika spill
- Gjutna hörnstrukturer möjliggör enkel separation av bulkförpackade reservoarer
- Finns i 25, 50, 100 ml och 1,8 l volymer; 25mL tillgänglig med delad konfiguration för flerkanalspipettering av två reagenser samtidigt
- 100mL modell (kat. nr. 21-385-111) levereras med lock
- Finns individuellt inslagna eller bulkförpackade, gammasteriliserade eller icke-sterila
Beställningsinfo
Behållarlock säljs separat (kat. nr. 21-385-110).
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Pyrogenfri |
| Färg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml (uppdelat) |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Reagensreservoar |
| För användning med (applikation) | Allmän vätskehantering |
| Höjd (engelska) | 7,5 tum |
| Längd (engelska) | 13 tum |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Visa mer |