Läs mer
- Home
- Products
- Tankar
- Reservoarer och liners
- VistaLab™ Technologies Reagensreservoarer
VistaLab™ Technologies Reagensreservoarer
Produktkod. 16445094
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
100 ml (med lock)
25 mL
25 ml (uppdelat)
50 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
Individuellt förpackad
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Kvantitet:
10/påse x 10; 100/Cs.
100/Cs.
20/påse x 10; 200/Cs.
200 tum. 20 påsar à 10 st
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 50
24 product options available for selection
| Produktkod. | Kapacitet (metrisk) | Sterilitet | Förpackning | Kvantitet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 16445094 | 10 mL | Sterila | Individuellt förpackad | 50/Cs. | - |
| 11915732 | 100 mL | Sterila | Slumpmässig | 10/påse x 10; 100/Cs. | Paket med 100 |
| 11925732 | 100 mL | Sterila | Individuellt inslagna | 50/Cs. | Paket med 50 |
| 11945732 | 25 ml (uppdelat) | Sterila | Slumpmässig | 10/påse x 10; 100/Cs. | Paket med 100 |
| 11925742 | 100 ml (med lock) | Sterila | Individuellt inslagna | 50/Cs. | Paket med 50 |
| 11955732 | 25 mL | Sterila | Individuellt inslagna | 50/Cs. | Paket med 50 |
| 11975732 | 50 mL | Sterila | Slumpmässig | 10/påse x 10; 100/Cs. | Paket med 100 |
| 11985732 | 50 mL | Sterila | Individuellt inslagna | 50/Cs. | Paket med 50 |
| 11935722 | 100 mL | Sterila | Individuellt inslagna | 100/Cs. | Paket med 100 |
| 11995732 | 100 mL | Sterila | Slumpmässig | 20/påse x 10; 200/Cs. | Paket med 200 |
| 11965722 | 50 mL | Sterila | Slumpmässig | 20/påse x 10; 200/Cs. | Paket med 200 |
| 11945722 | 25 mL | Sterila | Slumpmässig | 20/påse x 10; 200/Cs. | Paket med 200 |
| 11905742 | 50 mL | Sterila | Individuellt inslagna | 100/Cs. | Paket med 100 |
| 11955722 | 25 mL | Sterila | Individuellt inslagna | 100/Cs. | Paket med 100 |
| 11975742 | 25 mL | Icke-steril | Slumpmässig | 10/påse x 10; 100/Cs. | Paket med 100 |
| 11985742 | 25 ml (uppdelat) | Icke-steril | Slumpmässig | 10/påse x 10; 100/Cs. | Paket med 100 |
| 11915752 | 50 mL | Icke-steril | Slumpmässig | 10/påse x 10; 100/Cs. | Paket med 100 |
| 11965742 | 100 mL | Icke-steril | Slumpmässig | 10/påse x 10; 100/Cs. | Paket med 100 |
| 11935732 | 25 mL | Sterila | Slumpmässig | 10/påse x 10; 100/Cs. | Paket med 100 |
| 11965732 | 25 ml (uppdelat) | Sterila | Individuellt inslagna | 50/Cs. | Paket med 50 |
| 15742962 | 10 mL | Sterila | Slumpmässig | 100/Cs. | Paket med 100 |
| 16455094 | 10 mL | Sterila | Slumpmässig | 200 tum. 20 påsar à 10 st | Paket med 200 |
| 16465094 | 10 mL | Sterila | Individuellt förpackad | 100/Cs. | - |
| 16405104 | 10 mL | Icke-steril | Slumpmässig | 100/Cs. | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
16445094
Leverantör
VistaLab™ Technologies
Leverantörsnummer
30541013
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Beräknad leverans: 30-09-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Polystyren med trimmade bashörn
- Distinkta hällpipar för att tömma behållare utan spill
- Väl markerade graderade steg på insidan av väggen minimerar reagensspill
- Bred bas och robust konstruktion ger stabilitet och hjälper till att undvika spill
- Gjutna hörnstrukturer möjliggör enkel separation av bulkförpackade reservoarer
- Finns i 25, 50, 100 ml och 1,8 l volymer; 25mL tillgänglig med delad konfiguration för flerkanalspipettering av två reagenser samtidigt
- 100mL modell (kat. nr. 21-385-111) levereras med lock
- Finns individuellt inslagna eller bulkförpackade, gammasteriliserade eller icke-sterila
Beställningsinfo
Behållarlock säljs separat (kat. nr. 21-385-110).
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Pyrogenfri |
| Färg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Reagensreservoar |
| För användning med (applikation) | Allmän vätskehantering |
| Höjd (engelska) | 0,86 tum. |
| Längd (engelska) | 4 tum |
| Längd (metrisk) | 10.16 cm |
| Förpackning | Individuellt förpackad |
| Kvantitet | 50/Cs. |
| Bredd (engelska) | 2 tum |
| Bredd (metrisk) | 5 cm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kanaler | 1 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Bottenform | V-botten |
| Visa mer Visa mindre |