Läs mer
VistaLab™ Technologies Reagensbehållare Tillbehör: Lock
Beskrivning
- För 100mL behållare skyddar reagenser från damm och minimerar avdunstning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNas/DNas, pyrogenfri |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Plast |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Reservoarlock |
| För användning med (applikation) | Allmän vätskehantering |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Kvantitet | 100/Cs. |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Visa mer |