Läs mer
VistaLab™ Technologies Pipettspetsar: Icke-sterila
Volym (metrisk):
25μ L
250 μL
250μ L
1250 μL
1250μ L
Förpackning:
Dense Rack: 1 layer
Econo-Pack, Plastic Container
Econo-Pak: Plastbehållare
Stacked Rack, 3 layer
Stacked Rack, 5 layer
Staplad Rack: 3 lager
Staplad Rack: 5 lager
VistaBulk: Plastpåse
VistaRak: 5 ställ
VistaStak: 3 lager
VistaStak: 5 lager
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Paket med 750
Paket med 960
Paket med 9600
Beskrivning
- Icke-sterila spetsar förpackade i VistaRak, VistaStak, Stacked Rack, Bulk
- VistaRak: 5 ställ, 192 tips/ställ, VistaStak: 3 eller 5 lager med 192 tips, staplade ställ: 3 eller 5 lager med 200 tips, Bulk: 750-1000 tips i en plastpåse eller behållare
- Använd VistaLab pipettspetsar för att maximera den exceptionella prestandan och fördelarna med Ovation-pipetter
- Alla VistaLab-pipetter är kalibrerade med VistaLab-spetsar för att ge en perfekt passform och leverera pålitlig prestanda varje gång
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Rack färg | Blått |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Modell | Protecttainer |
| Längd (engelska) | 2,2 tum |
| Tjocklek | 2,5 tum |
| Formatera | Bulk |
| Visa mer |