Läs mer
VistaLab™ Technologies Pipettspetsar: Icke-sterila Produktkod.: 11995762
I lager
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
VistaLab™ Technologies Pipettspetsar: Icke-sterila
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11995762
1250μ L, VistaRak: 5 ställ, Paket med 960
Volym (metrisk):
25μ L
250 μL
250μ L
1250 μL
1250μ L
Förpackning:
Dense Rack: 1 layer
Econo-Pack, Plastic Container
Econo-Pak: Plastbehållare
Stacked Rack, 3 layer
Stacked Rack, 5 layer
Staplad Rack: 3 lager
Staplad Rack: 5 lager
VistaBulk: Plastpåse
VistaRak: 5 ställ
VistaStak: 3 lager
VistaStak: 5 lager
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Paket med 750
Paket med 960
Paket med 9600
Produktkod. 11995762
Brand: VistaLab™ Technologies 40603004
Bara null kvar
I lager
Edge
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
För användning med Ovation och MLA Märkespipetter
  • Icke-sterila spetsar förpackade i VistaRak, VistaStak, Stacked Rack, Bulk
  • VistaRak: 5 ställ, 192 tips/ställ, VistaStak: 3 eller 5 lager med 192 tips, staplade ställ: 3 eller 5 lager med 200 tips, Bulk: 750-1000 tips i en plastpåse eller behållare
  • Använd VistaLab pipettspetsar för att maximera den exceptionella prestandan och fördelarna med Ovation-pipetter
  • Alla VistaLab-pipetter är kalibrerade med VistaLab-spetsar för att ge en perfekt passform och leverera pålitlig prestanda varje gång
Beställningsinfo
Förpackad 192 spetsar/ställ, 5 ställ/väska.
Greener Choice -krav
  • undefined
    • Recyclable
    • Certifications and Seals of Approval
Specifikationer
Volym (metrisk) 1250μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Rack färg Blått
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 3,4 tum.
Tjocklek 5 tum
Kompatibilitet MLA/Ovation Pipettes
Formatera Ställ
Tipsstil Rak
Förpackning VistaRak: 5 ställ
Kvantitet 192 Tips/Rack
Produkttyp Pipetttips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) MLA, Ovation
Graderad Nej
Material Polypropen
Produkttitel
VistaLab™ Technologies Pipettspetsar: Icke-sterila >