Läs mer
VistaLab™ Technologies Pipettspetsar: Icke-sterila
Volym (metrisk):
25μ L
250 μL
250μ L
1250 μL
1250μ L
Förpackning:
Dense Rack: 1 layer
Econo-Pack, Plastic Container
Econo-Pak: Plastbehållare
Stacked Rack, 3 layer
Stacked Rack, 5 layer
Staplad Rack: 3 lager
Staplad Rack: 5 lager
VistaBulk: Plastpåse
VistaRak: 5 ställ
VistaStak: 3 lager
VistaStak: 5 lager
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Paket med 750
Paket med 960
Paket med 9600
Beskrivning
- Non-Sterile tips packaged in VistaRak, VistaStak, Stacked Rack, Bulk
- VistaRak: 5 racks, 192 tips/rack, VistaStak: 3 or 5 Layers of 192 tips, Stacked Rack: 3 or 5 layers of 200 tips, Bulk: 750-1000 tips in a plastic bag or containers
- Use VistaLab pipette tips to maximize the exceptional performance and benefits of Ovation pipettes
- All VistaLab pipettes are calibrated with VistaLab tips to provide a perfect fit and deliver reliable performance every time
Specifikationer
Specifikationer
Volym (metrisk) | 250 μL |
Filtrerade | Non-filtered |
Sterilitet | Non-sterile |
Färg | Clear |
Rack färg | Blue |
Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
Modell | Dense Rack |
Längd (engelska) | 2.2 in. |
Tjocklek | 2 in. |
Kompatibilitet | MLA/Ovation Pipettes |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
VistaLab™ Technologies Pipettspetsar: Icke-sterila >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering