Läs mer
VistaLab™ Technologies Pipettspetsar: sterila, filtrerade
Beskrivning
- Sterila spetsar förpackade i VistaRaks eller individuellt förpackade
- VistaRak: 5 ställ, 192 spetsar/ställ
- Använd VistaLab pipettspetsar för att maximera den exceptionella prestandan och fördelarna med Ovation-pipetter
- Alla VistaLab-pipetter är kalibrerade med VistaLab-spetsar för att ge en perfekt passform och leverera pålitlig prestanda varje gång
Beställningsinfo
Förpackad 192 spetsar/ställ, 5 ställ/väska
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 25μ L |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Rack färg | Blått |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Längd (engelska) | 1,7 tum |
| Tjocklek | 5 tum |
| Rena påståenden | DNas-, RNas- och pyrogenfri |
| Steriliseringsmetod | e-beam |
| Visa mer |