Läs mer
Vistusertib, MedChemExpress
Description
Vistusertib (AZD2014) is an ATP competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 2.81 nM. AZD2014 inhibits both mTORC1 and mTORC2 complexes.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Vistusertib |
| CAS | 1009298-59-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H30N6O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | AZD2014 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.10 mM) |
| LEDER | O=C(NC)C1=CC=CC(C2=CC=C3C(N=C(N4[C@@H](C)COCC4)N=C3N5[C@@H](C)COCC5)=N2)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 462.54 |
| Show More |