Läs mer
Vitamin A-acetat 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310786
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310786 1 ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30310786 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17923820AL10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin A acetate (Retinol acetate)
CAS 127-47-9
Analyt- eller komponentnamn Vitamin A acetate (Retinol acetate)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H32 O2
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Retinol, acetate, all-trans-, Arovit, Myvak, Myvax, NSC 122045, NSC 122760, Retinol acetate, Retinyl Acetate, Ro 1-5275, Rovimix A 1000, Vitamin A acetate, Vitamin A1 acetate, all-trans-Retinol acetate, all-trans-Retinyl acetate, all-trans-Vitamin A acetate, trans-Retinol acetate, trans-Retinyl acetate
InChI formel InChI=1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
LEDER CC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC-namn [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl] acetat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 328.49
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 328,2402 g/mol