Läs mer
Vitamin A-acetat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11447481 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447481 100 g 100g
11427481 10 g 10g
11437481 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447481 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210325780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 SEK
    1390.43 SEK / 100g
    Save 69.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 127-47-9
Molekylformel C22H32O2
Molekylvikt (g/mol) 328.496
MDL-nummer MFCD00019413
InChI-nyckel QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Synonym retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650
PubChem CID 638034
ChEBI CHEBI:32095
IUPAC-namn [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl]acetat
LEDER CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin A acetate
Färg Gult
Kvantitet 100 g
Formel vikt 328.5
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vitamin A Acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H315-Irriterar huden.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.