Läs mer
Vitamin A-acetat, TRC
Produktkod. 30010481
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010481 10 g
30010201 100 g
30009219 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010481 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV67600010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-47-9
Molekylformel C22 H32 O2
Molekylvikt (g/mol) 328.49
Synonym Retinol, acetate, all-trans- (8CI), Arovit, Myvak, Myvax, NSC 122045, NSC 122760, Retinol acetate, Retinyl acetate, Ro 1-5275, Rovimix A 1000, Vitamin A acetate, Vitamin A1 acetate, all-trans-Retinol acetate, all-trans-Retinyl acetate, all-trans-Vitamin A acetate, trans-Retinol acetate, trans-Retinyl acetate
IUPAC-namn [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl] acetat
LEDER CC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin A acetate (Retinol acetate)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
Formel vikt 328.2402
Procent renhet >95%