Läs mer
Vitamin A palmitat, 1,7 MIE/g, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7076601
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 15485289
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63022.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Retinylpalmitat är en vitamin A-analog som hämmar cellproliferation och inducerar celldifferentiering. Den används som kosttillskott som en lipofil bas för t.ex.: mjuk gelatinkapsel.
Retinylpalmitat är en vitamin A-analog som hämmar cellproliferation och inducerar celldifferentiering. Den används som kosttillskott som en lipofil bas för t.ex.: mjuk gelatinkapsel. Andra tillämpningar inkluderar som farmaceutisk produkt som används för tillverkning av vattenhaltiga lösningar med användning av solubiliseringsmedel såsom cremophor. Det används också för att berika fet mat som margarin, pålägg, oljor, mjölk och mejeriprodukter. Det används i kosmetika för beredning av krämer och lotioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-81-2
Molekylformel C36H60O2
Molekylvikt (g/mol) 524.874
MDL-nummer MFCD00019414
InChI-nyckel VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
Synonym retinyl palmitate, vitamin a palmitate, retinol palmitate, retinol, hexadecanoate, arovit, all-trans-retinyl palmitate, optovit-a, retinyl hexadecanoate, aquapalm, dispatabs tabs
PubChem CID 5280531
ChEBI CHEBI:17616
IUPAC-namn [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl]hexadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(CCCC1(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin A palmitate
Smältpunkt 28°C to 29°C
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 1917366
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,ether,and vegetable oils. Insoluble in water.
Formel vikt 524.87
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vitamin A Palmitate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Retinol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.