Läs mer
Vitamin A palmitat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11477481 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477481 5 g 5g
11487481 25 g 25g
11497481 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477481 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210326305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.00 SEK
    595.90 SEK / 5g
    Save 30.10 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 79-81-2
Molekylformel C36H60O2
Molekylvikt (g/mol) 524.874
InChI-nyckel VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
Synonym retinyl palmitate, vitamin a palmitate, retinol palmitate, retinol, hexadecanoate, arovit, all-trans-retinyl palmitate, optovit-a, retinyl hexadecanoate, aquapalm, dispatabs tabs
PubChem CID 5280531
ChEBI CHEBI:17616
IUPAC-namn [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl]hexadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(CCCC1(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin A palmitate
Färg Gul till orange
Kvantitet 5 g
Formel vikt 524.9
Fysisk form Pulver