missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Vitamin A palmitat, MP Biomedicals™

Produktkod. 11497481 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497481 100 g 100g
11477481 5 g 5g
11487481 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11497481 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210326380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3670.00 SEK
    3493.61 SEK / 100g
    Save 176.39 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 79-81-2
Molekylformel C36H60O2
Molekylvikt (g/mol) 524.874
InChI-nyckel VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
Synonym retinyl palmitate, vitamin a palmitate, retinol palmitate, retinol, hexadecanoate, arovit, all-trans-retinyl palmitate, optovit-a, retinyl hexadecanoate, aquapalm, dispatabs tabs
PubChem CID 5280531
ChEBI CHEBI:17616
IUPAC-namn [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl]hexadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(CCCC1(C)C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Vitamin A palmitate
Färg Gul till orange
Kvantitet 100 g
Formel vikt 524.9
Fysisk form Pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.