Läs mer
Vitamin A palmitat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11457481 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457481 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11457481 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210326210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00 SEK
    782.85 SEK / 10g
    Save 39.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin A palmitate
CAS 79-81-2
Molekylformel C36H60O2
Kvantitet 10 g
Synonym Retinyl plamitate
InChI-nyckel VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ylhexadekanoat
Molekylvikt (g/mol) 524.87
Formel vikt 524.9
Fysisk form Pulver