Läs mer
Vitamin A palmitat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11467481 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467481 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11467481 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210326280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 SEK
    1121.69 SEK / 100g
    Save 58.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin A palmitate
CAS 79-81-2
Färg Gul till orange
Molekylformel C36H60O2
Kvantitet 100 g
Synonym retinyl palmitate, vitamin a palmitate, retinol palmitate, retinol, hexadecanoate, arovit, all-trans-retinyl palmitate, optovit-a, retinyl hexadecanoate, aquapalm, dispatabs tabs
InChI-nyckel VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(CCCC1(C)C)C
IUPAC-namn [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl]hexadekanoat
Molekylvikt (g/mol) 524.874
PubChem CID 5280531
ChEBI CHEBI:17616
Formel vikt 524.9
Fysisk form Pulver