Läs mer
Vitamin B1 Monophosphate Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vitamin B1 Monophosphate Chloride |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N4O4PS.ClH/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H |
| Formel vikt | 380.0475 |