Läs mer
Vitamin B12, 0,1% i mannitol,∽ 96 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11447491 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447491 10 g 10g
11457491 25 g 25g
11467491 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447491 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210327810
Kemiska identifierare
CAS 68-19-9
Molekylformel C63H89CoN14O14P
Molekylvikt (g/mol) 1356.396
InChI-nyckel AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
Synonym vitamin b12
PubChem CID 129893524
IUPAC-namn (10S,12R,13R,24S,35R,41R)-30,35,40-tris(2-karbamoyletyl)-24,36,41-tris(karbamoylmetyl)-1-cyano-46-hydroxi-12 -(hydroximetyl)-5,6,17,23,28,31,31,36,38,41,42-undekametyl-15,20-dioxo-11,14,16-trioxa-2λ⁵,9,19,26λ⁵,43,44λ⁵ ,45A-heptaaza-15A-fosfa-1-koboltadodecacyklo[27.14. 1,1¹,³⁴,1²,⁹,1¹⁰,¹³,0¹,²⁶,0³,⁸,0²³,²⁷,0²⁵,⁴²,0³²,⁴⁴,0³⁹ ,⁴3.03⁷,⁴⁵]heptatetraconta-2(47),3,5,7,26,28,32(44),33,37(45),38-dekaen-1,2,26,44,45-pentakis(ylium)-15-olat
LEDER CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin B12
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Formel vikt 1355.42
Fysisk form Pulver