Läs mer
Vitamin B12, 98+% (torr viktbasis)
Produktkod. 11442697
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442697 1 g 1g
11452697 5 g 5g
11462697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14894.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1452.86 SEK
    1228.65 SEK / 1g
    Save 224.21 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används som kosttillskott och stabilisator i livsmedel. | CAS: 68-19-9 | C63H88CoN14O14P | 1355,39 g/mol
Vitamin B12 används som ett näringstillskott och stabilisator i livsmedel. Det används också som läkemedel och djurfodertillskott. Det spelar en viktig roll i syntesen av myelin. Det används också som en antiperniciös anemifaktor. Vidare används det för att behandla cyanidförgiftning och ärftlig brist på transkobalamin II.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-19-9
Molekylformel C63H89CoN14O14P
Molekylvikt (g/mol) 1356.396
MDL-nummer MFCD00151092
InChI-nyckel AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
Synonym vitamin b12
PubChem CID 129893524
IUPAC-namn kobolt(2+);[(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-dimetylbensimidazol-1-yl)-4-hydroxi-2-(hydroximetyl)oxolan-3-yl] [(2R)-1-[3-[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-tris(2-amino) -2-oxoetyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-oktametyl-
LEDER CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin B12
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 4122889
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten, dimetylsulfoxid och etanol. Olöslig i kloroform och aceton.
Formel vikt 1355.38
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.