Läs mer
MP Biomedicals Vitamin B12 kontrolldiet, pellets
Produktkod. 11411512 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Produktkod. 11411512
Brand: MP Biomedicals 0296042210
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller vitaminer och mineraler.
Diet bestående av kasein, joderat kasein, kolin, saltblandning nr. 2 USP och vitaminblandning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Djurkost
Disponibel Engångsbruk
Formatera Pellets
Kvantitet 10 kg
Sterilitet Icke-steril
Förvaringskrav Kylt
Längd (engelska) 1 ft.
Längd (metrisk) 0.3048 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt