Läs mer
Vitamin B12, MedChemExpress
Produktkod. 16462096
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16462096 500 mg
1 options
Produktkod. 16462096 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0315
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
MedChemExpress Vitamin B12 is a vitamin. Vitamin B12 plays a key role in the normal functioning of the brain and nervous system, and for the formation of blood.
Vitamin B12 is a vitamin. Vitamin B12 plays a key role in the normal functioning of the brain and nervous system, and for the formation of blood.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin B12
CAS 68-19-9
Färg Reddish Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C63H88CoN14O14P
Kvantitet 500 mg
Synonym Cyanocobalamin
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (18.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (4.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER N#[C-][Co+3]123([N]4=CN(C(OC(CO)C5OP6([O-])=O)C5O)C7=C4C=C(C)C(C)=C7)[N]8=C9C(CCC(N)=O)C(CC(N)=O)(C)C8(C)C(C(CC(N)=O)C%10(CCC(NCC(C)O6)=O)C)[N-]1C%10=C(C)C(C(CCC(N)=O)C%11(C)C)=[N]2C%11=CC%12=[N]3C(C(CC(N)=O)(C)C%12CCC(N)=O)=C9C
Molekylvikt (g/mol) 1355.37
Formel vikt 1355.37
Procent renhet 99.68%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism