Läs mer
Vitamin B12, MP Biomedicals™
Produktkod. 11417491 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417491 500 mg 500mg
11407491 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417491 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02103271.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 SEK
    1168.43 SEK / 500mg
    Save 61.57 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Spelar en roll i myelinsyntesen och används som en antiperniciös anemifaktor. Vitamin B12, MP Biomedicals (kobalamin) är en grupp kemiskt relaterade kobolthaltiga molekyler involverade i cellprocesser såsom DNA-syntes, fettsyrasyntes, energi
De fysiologiskt aktiva formerna av vitamin B12 inkluderar metylkobalamin och adenosylkobalamin, medan hydroxokobalamin (vitamin B12a, OHCbl) och cyanokobalamin (CNCbl) är lagrings- och leveransformer.
Biosyntes av vitaminets grundläggande struktur åstadkoms endast av bakterier (som vanligtvis producerar hydroxokobalamin). Bakteriehärledd hydroxokobalamin (OHCbl) och CNCbl omvandlas hos människor till användbara koenzymformer för att stödja metaboliska processer, såsom mitokondriell metylmalonylkoenzym. En mutasomvandling av metylmalonsyra (MMA) till succinat för att koppla samman lipid- och kolhydratmetabolism, och aktivering av synteshastigheten i syntesen av syntesen. metionin.
  • Vitamin B12 spelar en roll i syntesen av myelin
  • Det är en kofaktor för två enzymer, metioninsyntas och L-metylmalonyl-CoA-mutas
  • Sammansättningen används också som en antiperniciös anemifaktor
Kemiska identifierare
CAS 68-19-9
Molekylformel C63H89CoN14O14P
Molekylvikt (g/mol) 1356.396
InChI-nyckel AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
Synonym vitamin b12
PubChem CID 129893524
IUPAC-namn (10S,12R,13R,24S,35R,41R)-30,35,40-tris(2-karbamoyletyl)-24,36,41-tris(karbamoylmetyl)-1-cyano-46-hydroxi-12 -(hydroximetyl)-5,6,17,23,28,31,31,36,38,41,42-undekametyl-15,20-dioxo-11,14,16-trioxa-2λ⁵,9,19,26λ⁵,43,44λ⁵ ,45A-heptaaza-15A-fosfa-1-koboltadodecacyklo[27.14. 1,1¹,³⁴,1²,⁹,1¹⁰,¹³,0¹,²⁶,0³,⁸,0²³,²⁷,0²⁵,⁴²,0³²,⁴⁴,0³⁹ ,⁴3.03⁷,⁴⁵]heptatetraconta-2(47),3,5,7,26,28,32(44),33,37(45),38-dekaen-1,2,26,44,45-pentakis(ylium)-15-olat
LEDER CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
Specifikationer
Smältpunkt >300 °C (litteratur)
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Löslig i alkohol; lätt löslig i H2O.
Formel vikt 1355.42
Procent renhet ≥96%
Fysisk form Pulver