Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Vitamin B12a hydroklorid
Produktkod. 16348297 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16348297 1 g
16358297 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16348297 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462080010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58288-50-9
Molekylformel C62H91ClCoN13O15P
Molekylvikt (g/mol) 1383.84
InChI-nyckel BBQILPBAMXKFOB-UHFFFAOYNA-L
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+) 4,9,14-tris(2-karbamoyletyl)-3,8,19-tris(karbamoylmetyl)-18-{2-[(2-{[5-(5,6-dimetyl-lH-1,3-bensodiazol-1-yl)-4-hydroxioxolan-(3-metyl) fosfonato]oxi}propyl)karbamoyl]etyl}-2,3,6,8,13,13,16,18-oktametyl-20,21,22,23-tetra azapentacyklo[15.2.1.1²,⁵.1⁷,¹⁰.1¹²,¹⁵]tricosa-5(23),6,10(22),11,15(21),16-hexaen-20-ide hydrathydroklorid
LEDER O.Cl.[Co++].CC(CNC(=O)CCC1(C)C(CC(N)=O)C2[N-]C1=C(C)C1=NC(=CC3=NC(=C(C)C4=NC2(C)C(C)(CC(N)=O)C4CCC(N)=O)C(C)(CC(N)=O)C3CCC(N)=O)C(C)(C)C1CCC(N)=O)OP([O-])(=O)OC1C(CO)OC(C1O)N1C=NC2=CC(C)=C(C)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin B12a hydrochloride
Kvantitet 1 g
Formel vikt 1346.35
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.