Läs mer
Vitamin B2 (Riboflavin) 13C4, 15N2, TRC
Produktkod. 30457266
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30457266 5 mg
1 options
Produktkod. 30457266 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV6760235MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Riboflavin-2,4,4a,10a-13C4-1,3-15N2
CAS 1217461-14-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel 13C4 C13 H20 15N2 N2 O6
Kvantitet 5 mg
Synonym Riboflavin-2,4,4a,10a-13C4-1,3-15N2, Riboflavin-13C4,15N2, Vitamin B2-13C4,15N2, 1-Deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl-2,4,4a,10a-13C4-1,3-15N2)-D-ribitol
InChI formel InChI=1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1/i13+1,15+1,16+1,17+1,19+1,20+1
LEDER Cc1cc2N=[13C]3[13C](=O)[15NH][13C](=O)[15N]=[13C]3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c2cc1C
IUPAC-namn 7,8-dimetyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 382.32
Formel vikt 382.1458