missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Vitamin B6 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30319898
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319898 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30319898 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16651900ME100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Vitamin B6 (Pyridoxine)
CAS 65-23-6
Analyt- eller komponentnamn Vitamin B6 (Pyridoxine)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H11 N O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-, Pyridoxol (8CI), 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-di(hydroxymethyl)pyridine, 2-Methyl-4,5-bis(hydroxymethyl)-3-hydroxypyridine, Adermin, Bezatin, Pirivitol, Pyridoxin, Pyridoxine
InChI formel InChI=1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3
LEDER Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
IUPAC-namn 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 169.18
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 169.0739 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.