Läs mer
MP Biomedicals D-vitaminkontrolldiet, pulver
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Beskrivning
D-vitaminkontrolldiet innehåller alla näringsämnen som krävs för råttor och ger tillväxt och reproduktion lika med den för kommersiella dieter. Genom att använda helvete som kolhydratkälla upplever råttorna bättre tillväxt och utveckling än med mono- eller disackarider. Kalciumhalten i kosten kan varieras genom att ändra mängden tillsatt CaCO3. Fosforhalten kan ökas från cirka 0,35 % (vetemjölet innehåller det mesta av fosforn och kaseinet en liten och varierande mängd) genom tillsats av kaliumdifosfat.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Djurkost |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Formatera | Pulver |
| Kvantitet | 10 kg |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förvaringskrav | Rumstemperatur |
| Längd (engelska) | 1 ft. |
| Längd (metrisk) | 0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.