Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Vitamin D2, 97+%
Produktkod. 10125413 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10125413 1 g Glasflaska 1g
10279320 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10125413 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 422630010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Vitamin D2, eller Ergokalciferol, CAS #50-14-6, ett fettlösligt hormon som är viktigt för kalcium- och fosforupptag och ämnesomsättning. | CAS: 50-14-6 | C28H44O | 396,66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Vitamin D2 (ergocalciferol) är en form av vitamin D, ett fettlösligt hormon som finns i matkällor
  • Vitamin D är viktigt för kalcium- och fosforhomeostas och kan spela en roll i många biologiska processer inklusive celltillväxt
  • Vitamin D2 har en lägre bindningsaffinitet än vitamin D3 för vitamin D-bindande protein
Användningsområden
  • Forskningsstudier visar att behandling med vitamin D2 hos råttor hämmar blåstumörfrämjande
  • Studier visar att behandling av lungkarcinomceller med vitamin D2 in vitro resulterade i ökade ACE2-proteinnivåer
  • Vitamin D2 har setts störa prionproteinoligomeriseringen in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-14-6
Molekylformel C28H44O
Molekylvikt (g/mol) 396.66
MDL-nummer MFCD00166988,MFCD11656674
InChI-nyckel MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Synonym ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
PubChem CID 134129658
IUPAC-namn (1S)-3-[2-[(lS,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-dimetylhept-3-en-2-yl]-7a-metyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-lH-inden-4-yliden]etyliden]-4-1-metylidenolcyklohexan-
LEDER CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin D2
Namnnotering 99%
Abs. 460 till 490 (265 nm, EtOH 96 %)
Smältpunkt 115,0 °C till 119,0 °C
Färg Beige till Vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,0 till 103 % (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 10215
Specifikt rotationsförhållande +82,00 (25,00 °C c=3, i aceton)
Specifik rotation +82.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i vanliga organiska lösningsmedel
Formel vikt 396.65
Procent renhet 97+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vitamin D2
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.