missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Vitamin D2 beta-D-Glucuronide Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vitamin D2 beta-D-Glucuronide Sodium Salt |
| CAS | 85701-30-0 |
| Molekylformel | C34 H51 O7 . Na |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (3β,5Z,7E,22E)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C34H52O7.Na/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-34(26,27)6)12-13-24-18-25(14-11-21(24)4)40-33-30(37)28(35)29(36)31(41-33)32(38)39;/h9-10,12-13,19-20,22,25-31,33,35-37H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3,(H,38,39);/q;+1/p-1/b10-9+,23-12+,24-13-;/t20-,22+,25-,26+,27-,28-,29-,30+,31-,33+,34+;/m0./s1 |
| LEDER | [Na+].CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@H](CCC3=C)O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)[O-])\CCC[C@]12C |
| IUPAC-namn | sodium;(2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 594.754 |
| Formel vikt | 594.353 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?