Läs mer
Vitamin D2, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313600
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30313600 100 mg
1 options
Produktkod. 30313600 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17923900100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ergocalciferol
CAS 50-14-6
Analyt- eller komponentnamn Ergocalciferol
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C28 H44 O
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Ergocalciferol, Vitamin D2, 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol, (3beta,5Z,7E,22E)- (9CI), Cyclohexanol, 4-methylene-3-[2-[tetrahydro-7a-methyl-1-(1,4,5-trimethyl-2-hexenyl)-4(3aH)-indanylidene]ethylidene]- (6CI), Ergocalciferol (7CI,8CI), (1S,3Z)-4-Methylene-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-7a-methyl-1-[(1R,2E,4R)-1,4,5-trimethyl-2-hexen-1-yl]-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]cyclohexanol, (+)-Vitamin D2, 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3beta-ol, Buco-D, Calciferol, Condocaps, Condol, Crystallina, D-Arthin, D-Tracetten, Davitamon D, Davitin, De-Rat Concentrate, Decaps, Dee-Osterol, Dee-Ron, Dee-Ronal, Deltalin, Deratol, Detalup, Diactol, Divit urto, Doral, Drisdol, Ercalciol, Ergorone, Ertron, Fortodyl, Geltabs, Hi-Deratol, Infron, Metadee, Mina D2, Mulsiferol, Mykostin, NSC 62792, Oleovitamin D, Oleovitamin D2, Osteil, Ostelin, Radiostol, Radsterin, Rodine C, Shock-ferol, Sterogyl, Uvesterol D, Vio D, Viosterol, Vitavel-D
InChI formel InChI=1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
LEDER CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C
IUPAC-namn (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimetylhept-3-en-2-yl]-7a-metyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]etylien]-4-metylidenecyklohexan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 396.65
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 396,3392 g/mol