Läs mer
Vitamin D2 O-t-Butyldimethylsilyl Ether, TRC
Produktkod. 30448995
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30448995 10 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30448995 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV67626510G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin D2 O-t-Butyldimethylsilyl Ether
CAS 104846-62-0
Molekylformel C34H58OSi
Kvantitet 10 g
Synonym (1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-7a-methyl-1-[(1R,2E,4R)-1,4,5-trimethyl-2-hexen-1-yl]-1H-indene, (1,1-Dimethylethyl)[[(3beta,5Z,7E,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-yl]oxy]dimethyl-silane
InChI formel InChI=1S/C34H58OSi/c1-24(2)25(3)14-15-27(5)31-20-21-32-28(13-12-22-34(31,32)9)17-18-29-23-30(19-16-26(29)4)35-36(10,11)33(6,7)8/h14-15,17-18,24-25,27,30-32H,4,12-13,16,19-23H2,1-3,5-11H3/b15-14+,28-17+,29-18-/t25-,27+,30-,31+,32-,34+/m0/s1
LEDER CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@H](CCC3=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)\CCC[C@]12C
IUPAC-namn [(1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexyl]oxy-tert-butyl-dimethylsilane
Molekylvikt (g/mol) 510.91
Formel vikt 510.4257