Läs mer
Vitamin D2 O-t-Butyldimethylsilyl Ether, TRC
Produktkod. 30451638
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30451638 5 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30451638 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV6762655G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin D2 O-t-Butyldimethylsilyl Ether
CAS 104846-62-0
Molekylformel C34H58OSi
Kvantitet 5 g
Synonym (1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-7a-methyl-1-[(1R,2E,4R)-1,4,5-trimethyl-2-hexen-1-yl]-1H-indene, (1,1-Dimethylethyl)[[(3beta,5Z,7E,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-yl]oxy]dimethyl-silane
InChI formel InChI=1S/C34H58OSi/c1-24(2)25(3)14-15-27(5)31-20-21-32-28(13-12-22-34(31,32)9)17-18-29-23-30(19-16-26(29)4)35-36(10,11)33(6,7)8/h14-15,17-18,24-25,27,30-32H,4,12-13,16,19-23H2,1-3,5-11H3/b15-14+,28-17+,29-18-/t25-,27+,30-,31+,32-,34+/m0/s1
LEDER CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@H](CCC3=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)\CCC[C@]12C
IUPAC-namn [(1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexyl]oxy-tert-butyl-dimethylsilane
Molekylvikt (g/mol) 510.91
Formel vikt 510.4257