Läs mer
Vitamin D3 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313419
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313419 1 ml
1 options
Produktkod. 30313419 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17924000AL10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Colecalciferol
CAS 67-97-0
Analyt- eller komponentnamn Colecalciferol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C27 H44 O
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cyclohexanol, 3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylene-, (1S,3Z)-, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol, (3β,5Z,7E)- (9CI), Cholecalciferol (8CI), 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3β-ol, Aquadetrim, Arachitol, Calciol, Calcirol, Colecalciferol, D3-Vigantol, Decristol, Delsterol, Deparal, Devaron, Devikap, Dry Vitamin D3 100CWS/AM, Duphafral D3 1000, Ekostop D3, FeraCol, Granuvit D3, High-D 2X, Lutavit D, Minisun, NSC 375571, Oleovit D3, Oleovitamin D3, Plivit D3, Quintox, Ricketon, Riken D3 Oil 100, Riken D3 Oil 20, Trivitan, UVEDOSE, Vi-De3, Videkhol, Vigantoletten, Vigorsan, Vitamin D3, Vitamin D3 S 50t, Vitinc Dan-Dee-3
InChI formel InChI=1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C
IUPAC-namn (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metyl-1-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]ethyriden]-4-metylidenecyklohexan-1-ol
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 384.64
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 384,3392 g/mol