Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Vitamin D3, 99 %
Produktkod. 11410727
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410727 1 g 1g
11420727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410727 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B22524.03
 Begränsad artikel
I lager
Vitamin D3, CAS # 67-97-0, även känt som kolekalciferol, är ett steroidhormon som produceras i huden eller erhålls från kostkällor. Det är en viktig mediatör för benets kalciummetabolism. | CAS: 67-97-0 | C27H44O | 384,648 g/mol
Vitamin D3 används som en viktig förmedlare av intestinal kalciumabsorption och benkalciummetabolism. Det används också som ett terapeutiskt vitamin. Vidare används det som ett näringstillskott och för att berika livsmedel. Utöver detta används det som farmaceutiskt läkemedel och används vid behandling av luftvägssjukdomar som involverar kronisk inflammation såsom astma.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Vitamin D3 är ett steroidhormon som genereras i huden när 7-dehydrokolesterol interagerar med ultraviolett bestrålning. Det kan också finnas i flera typer av mat för dagligt intag.
  • Vitamin D3 binder till vitamin D-receptorer, vilket modulerar genuttrycket
Användningsområden
  • Det uppvisar in vitro antiproliferativa och antimetastatiska aktiviteter på bröst-, kolon- och prostatacancerceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-97-0
Molekylformel C27H44O
Molekylvikt (g/mol) 384.648
MDL-nummer MFCD00078131
InChI-nyckel QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Synonym vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum
PubChem CID 5280795
ChEBI CHEBI:28940
IUPAC-namn (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(lR,3aS,7aR)-7a-metyl-l-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]etyliden]-4-metylidencyklohexan
LEDER CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin D3
Smältpunkt 83 °C till 87 °C
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2339331
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i etanol och metanol. Lätt löslig i vegetabiliska oljor. Olöslig i vatten.
Formel vikt 384.65
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vitamin D3
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Vitamin D3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.