Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Vitamin D3, 99 %, kristallin
Produktkod. 10396590 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10396590 1 g Glasflaska 1g
10656164 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10396590 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 140940010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Vitamin D3, 99 %, CAS #67-97-0, även känt som kolekalciferol, är ett steroidhormon som produceras i huden eller erhålls från kostkällor. Det är en viktig mediatör för benets kalciummetabolism. | CAS: 67-97-0 | C27H44O | 384,648 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Vitamin D3 är ett steroidhormon som genereras i huden när 7-dehydrokolesterol interagerar med ultraviolett bestrålning. Det kan också finnas i flera typer av mat för dagligt intag.
•Vitamin D3 binder till vitamin D-receptorer, vilket modulerar genuttrycket
Användningsområden
•I in vivo-studier har vitamin D3 varit inblandat i upprätthållandet av kalcium- och fosfornivåer i blodet, benmetabolism, metaboliska funktioner och transkriptionsreglering
•Det modulerar spridningen och differentieringen av både normala celler och cancerceller
•Det uppvisar in vitro antiproliferativa och antimetastatiska aktiviteter på bröst-, kolon- och prostatacancerceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-97-0
Molekylformel C27H44O
Molekylvikt (g/mol) 384.648
MDL-nummer MFCD00078131
InChI-nyckel QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Synonym vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum
PubChem CID 5280795
ChEBI CHEBI:28940
IUPAC-namn (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(lR,3aS,7aR)-7a-metyl-l-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]etyliden]-4-metylidencyklohexan
LEDER CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin D3
Smältpunkt 82 °C till 87 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 10216
Specifikt rotationsförhållande +108,50 (25,00 °C c=0,8,etanol)
Specifik rotation +105° till +112° (25 °C, 589 nm) (c=0,8, etanol) (1 dm, inom 30 min.)
Formel vikt 384.64
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vitamin D3, crystalline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.