missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Vitamin D3-d3, TRC

Produktkod. 30454090
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454090 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30454090 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV6762331MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Vitamin D3 (Cholecalciferol) (6,19,19-D3)
CAS 80666-48-4
Molekylformel C27 D3 H41 O
Kvantitet 1 mg
Synonym Vitamin D3-[6,19,19]-2H3, (3beta,5Z,7E)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-trien-6,19,19-d3-3-ol, (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-Dimethylhexyl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene-1-d]-4-(methylene-d2)cyclohexanol
InChI formel InChI=1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1/i3D2,13D
LEDER [2H]C(=C1\C(\C[C@H](CC1)O)=C(\[2H])/C=C/2\CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)C)[2H]
IUPAC-namn (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]-1-deuterio-ethylidene]-4-(dideuteriomethylene)cyclohexanol
Molekylvikt (g/mol) 387.66
Formel vikt 387.358
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.